23206
Space Saver storage racks
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
VIAL RACK,40ML EPA VIAL, 5/CS
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red polypropylene rack
Características
positions 50 vials per rack
embalagem
pkg of 5 ea
suporte C × L × A
336 mm × 175 mm × 30 mm
abertura do poço
30.0 mm
compatibilidade
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)