Documentos Principais
27382
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)