27187
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic hole cap
tamanho
24-400
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
diâmetro × A
26 mm × 12 mm
Diâmetro do furo
14 mm
conector
thread for 24-400
compatibilidade
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)