27154
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic hole cap
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
diâmetro × A
18 mm × 9.7 mm
Diâmetro do furo
9 mm
conector
thread for 15-425
compatibilidade
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Descrição geral
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)