27352
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
black Viton®
black Viton®
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
260 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura
13 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)