Documentos Principais
27193
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
burnt orange PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
260 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura
13 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 7mL vial
for use with screw cap, 15-425
Aplicação
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Informações legais
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)