Documentos Principais
27097-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
red PTFE/white silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diâmetro × espessura
8 mm × 1.5 mm
compatibilidade
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
Descrição geral
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)