Documentos Principais
27510-U
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C max. temp.
D.E.
8 mm
diâmetro × espessura
8 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 2 mL vial - standard opening
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)