Documentos Principais
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
212 °C max. temp.
diâmetro × espessura
11.0 mm × 3.18 mm
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)