27236
Septa, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura × espessura de PTFE
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Categorias relacionadas
Aplicação
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)