23236
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap, 10 mL SPME vial with 22-400 thread, pkg of 144 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic cap
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 144 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
conector
thread for 22-400
compatibilidade
10 mL SPME vial with 22-400 thread
Descrição geral
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps (10 mL SPME vial with 22-400 thread) can withstand a maximum temperature of 149°C.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
PloS one, 10(6), e0129856-e0129856 (2015-06-16)
Osteoblast differentiation can be modulated by variations in order of nanoscale topography. Biopolymers embedded with carbon nanotubes can cause various orders of roughness at the nanoscale and can be used to investigate the dynamics of extracellular matrix interaction with cells.