27022
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone
black polypropylene cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
3 mm
conector
thread for 24-400
compatibilidade
for use with 20, 40, or 60 mL vial
Aplicação
It may be used to cut and store fresh plant material for collecting volatiles in solid phase microextraction (SPME) technique. It may also be used in liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method for determining bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol in human blood serum.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)