Documentos Principais
23237
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black phenolic cap (no septum)
Características
autoclavable
embalagem
pkg of 144 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
conector
thread for 24-400
compatibilidade
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)