27083-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Descrição geral
Vials (volume 2 mL, amber glass vial, thread 8-425) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Amber glass protects sensitive samples from exposure to UV light.
Aplicação
Vials, screw top, amber glass (vial only) has been used in loading samples such as phospholipids oxidized in vitro or extracted from LDL or cells, analyzed by electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS) and liquid chromatography-tandem quadrupole-linear ion trap (LC-QqLIT-MS).
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Identification of oxidized phospholipids by electrospray ionization mass spectrometry and LC?MS using a QQLIT instrument.
Free Radical Biology & Medicine, 51(12), 2133-2149 (2011)