27000
Frascos, tampa de rosca Thermoset verde-esmeralda com revestimento de PTFE, pré-montados, embalagem com 100 unidades
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Sinônimo(s):
PK100 2ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)