27125-U
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Sinônimo(s):
PK100 2ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/AL LINER
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
27125-U | 4061826143742 |