27069
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Sinônimo(s):
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
vial type standard opening
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 11 mm
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)