Documentos Principais
SU860055
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL, large opening (6 mm), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
11.6 mm × 32 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 11 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)