Z291587
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
2 mL
conector
thread for 11 mm
Descrição geral
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado