Documentos Principais
SU860095
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
descrição
durometer: 45° shore A
Características
closure type crimp seal
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro do septo × espessura
11 mm × 1.0 mm
conector
thread for 11 mm
compatibilidade
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
Outras notas
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SU8600954061832324968