40674
Pinoresinol
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Pinoresinol, 4,4′-((1S,3aR,4S,6aR)-Hexahydrofuro[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2-methoxyphenol), 4,4′-[(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2-methoxyphenol)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
InChI
1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
chave InChI
HGXBRUKMWQGOIE-AFHBHXEDSA-N
Aplicação
- as a reference standard for qualitative and quantitative analysis of lignans from Triticale (X Triticosecale Wittmack) grains using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) with photodiode and mass TQD detectors
- as an enterolignan precursor to study its estrogenic activity on the proliferation of human breast cancer MCF-7 cells
- as a reference standard for lignan analysis of Sesamum indicum L. seeds
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?