06892
(+)-Lariciresinol
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,3R,4R)-Tetrahydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-furanmethanol, 4-[(2S,3R,4R)-4-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-methoxyphenol, NSC 329247
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C[C@H]2CO[C@@H]([C@H]2CO)c3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C20H24O6/c1-24-18-8-12(3-5-16(18)22)7-14-11-26-20(15(14)10-21)13-4-6-17(23)19(9-13)25-2/h3-6,8-9,14-15,20-23H,7,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,20+/m0/s1
chave InChI
MHXCIKYXNYCMHY-AUSJPIAWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the purification, identification, and analysis of lignan phytoestrogens and lignan glycosides
- for the determination of the enantiomeric composition of lariciresinol from the pinoresinol to lariciresinol reduction reaction using high-performance liquid chromatography (HPLC)
- forqualitative and quantitative analysis of lignans in seven types of triticalegrain using ultra-performance liquid chromatography (UPLC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3