45199
Enterolactone
~95% (HPLC)
Sinônimo(s):
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
chave InChI
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3