Documentos Principais
PHL80437
Enterolactone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
298.33
Beilstein:
4699604
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
chave InChI
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Enterolactone is the major human metabolite of dietary sesamin (lignan from sesame seeds). A phytoestrogen, it shows an inverse correlation with risk of breast cancer in one study.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80437-10MG