MABN1788
Anti-FMR1polyG Antibody, clone 9FM-1B7
ascites fluid, clone 9FM-1B7, from mouse
Sinônimo(s):
FMR1polyG, FMRpolyG, FMR1 RANT, FMR1 repeat-associated non-ATG-initiated translation, FMR1 repeat-associated non-AUG-initiated translation, Fragile X mental retardation protein 1 gene RANT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9FM-1B7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRAXA(2477) , FRAXA(108684022)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an exogenously expressed FMR1polyG EGFP fusion construct corresponding to 5′UTR of FMR1 with 50 CGG repeats (Buijsen, R.A., et al. (2014). Acta Neuropathol. Commun. 2:162).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected an exogenously expressed FMR1polyG GFP fusion construct in transfected COS cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1