R4528
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
clone 9H10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein-A1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9H10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34 kDa
reatividade de espécies
human, hamster, monkey, rat, bovine, mouse, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of 293T cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPA1(3178)
mouse ... Hnrnpa1(15382)
rat ... Hnrnpa1(29578)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Does not immunoprecipitate the hnRNP complex.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade