R9778
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 4B10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 32-35 kDa
reatividade de espécies
bovine, human, canine
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPA1(3178)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3