R4903
Anti-hnRNP-L antibody, Mouse monoclonal
clone 4D11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-L
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~68 kDa
reatividade de espécies
bovine, newt, chicken, human, monkey, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of MDBK cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPL(3191)
mouse ... Hnrnpl(15388)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)