I8250
3-Iodo-L-tyrosine
Sinônimo(s):
3-Monoiodo-L-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Impurezas
~5% tyrosine
pf
210 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
dilute aqueous acid: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
chave InChI
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3