512443
3-Chloro-L-tyrosine
97%
Sinônimo(s):
(2S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Monochlorotyrosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]24/D −2°, c = 1 in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
249 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
chave InChI
ACWBBAGYTKWBCD-ZETCQYMHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)