249548
2-Naphthalenesulfonic acid
technical grade, 70%
Sinônimo(s):
β-Naphthalenesulfonic acid, 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
70%
forma
solid
solubilidade
water: freely soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
chave InChI
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Categorias relacionadas
Descrição geral
propriedades físicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3