491446
2-Naphthalene-d7-sulfonic acid hydrate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
pf
117-121 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
O.[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O3S.H2O/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);1H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D;
chave InChI
HKGOFWIZZIYCOS-VEFZIWIXSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)