Documentos Principais
E2535
Sigma-Aldrich
Eprosartan mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Eprosartan Monomethanesulfonate, SKF-108566J, Teveten
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H24N2O4S · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
520.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)C(O)=O)n1Cc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
chave InChI
DJSLTDBPKHORNY-XMMWENQYSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR1(185)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist; anti-hypertensive.
Características e benefícios
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wilco de Jager et al.
BMC immunology, 10, 52-52 (2009-09-30)
Growing knowledge about cellular interactions in the immune system, including the central role of cytokine networks, has lead to new treatments using monoclonal antibodies that block specific components of the immune system. Systemic cytokine concentrations can serve as surrogate outcome