SML0491
Ritonavir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
A-84538, ABT-538, Abbott 84538
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1=CN=CS1)N[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](NC([C@@H](NC(N(CC2=CSC(C(C)C)=N2)C)=O)C(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
chave InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Aplicação
- as a human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitor to study its effects on placental endocrine function
- as an HIV protease inhibitor to study its effects on reduction of tetrazolium dye in human embryonic kidney cells
- as an organic anion transporting polypeptide (OATP) inhibitor to study its effect on hepatic uptake of bergapten and imperatorin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox