Y0001498
Lopinavir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
lopinavir
embalagem
pkg of 170 mg
fabricante/nome comercial
EDQM
condição de armazenamento
protect from light
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
chave InChI
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Descrição geral
Lopinavir is an antiretroviral agent and a protease inhibitor indicated for the management of human immunodeficiency virus (HIV) infection. It is a key component of Kaletra, the co-formulation of lopinavir and ritonavir.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This paper illustrates the setting up of a Lopinavir assay following European pharmacopoeia guidelines (10.2), and using a shorter column packed with smaller particles. The described assay saves valuable time and improves separation efficiency, which typically translates to better method performance.