1370101
USP
Lopinavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP/NF
família API
lopinavir
Formulário
powder
embalagem
pkg of 350 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
pf
255.2-260.6 °F (124—127°C)
solubilidade
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
chave InChI
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This application note illustrates how it is possible to set-up an assay method for Lopinavir and Ritonavir tablets.