Z232734
Duran® filtering bottle flask
Sinônimo(s):
211917301
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
self-standing
Junta
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
esterilidade
non-sterile
Características
closure type glass hose connector
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
DURAN® 211917301
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidade
5 L
frasco D.E.
185 mm
gargalo D.I.
70 mm
Descrição geral
- Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
- Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
- Marking spot for sample identification.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232734-1EA | 4061832798707 |