Documentos Principais
Z232661
Duran® filtering flask
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
case of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212013602
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
155 mm
capacidade
250 mL
frasco D.E.
85 mm
Diâmetro da espiga de mangueira
11 mm , for tube connection
gargalo D.I.
34.5 mm
Descrição geral
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)