Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
case of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212012409
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
100 mm
capacidade
100 mL
frasco D.E.
65 mm
Diâmetro da espiga de mangueira
11 mm , for tube connection
gargalo D.I.
24 mm