DWK212014401
DURAN® Filter flask
glass, flask capacity (500 mL)
Sinônimo(s):
212014401
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 212014401
capacidade do frasco
(500 mL)
Descrição geral
Provision of filtration flasks with a socket has not only made work in preparation and analytical laboratories easier and simpler, but has also reduced the risk of accidents. Fired-on, highly durable white printFired-on, highly durable white print.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)