Z232696
Duran® filtering flask
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
case of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212015406
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
230 mm
capacidade
1,000 mL
frasco D.E.
135 mm
Diâmetro da espiga de mangueira
11 mm , for tube connection
gargalo D.I.
45 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232696-1EA | 4061832798677 |
Z232696-10EA |