CLS53401L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
10 mm O.D. hose-connection, capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper8
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5340-1L
faixa de medição de volume
300-1,000 mL
capacidade
1,000 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)