Key Documents
CLS5341250
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
tamanho da tampa
6
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 5341-250
capacidade
250 mL
Descrição geral
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)