Documentos Principais
CLS65340250
PYREXPLUS® heavy-wall filtering flask
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 65340
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper6
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
pack of 1
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 65340-250
faixa de medição de volume
75-250 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
Flask features a protective PVC coating. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock. Tubulation O.D. is 10 mm on sizes up through 1,000 mL. Tubulation is 12.5 mm O.D. on 2,000 and 4,000 mL sizes. The tubulation is not coated. Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)