PHR1927
Lopinavir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Lopinavir
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0001498
traceable to USP 1370101
família API
lopinavir
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
pf
255.2-260.6 °F (124—127°C)
solubilidade
chloroform: soluble
isopropanol: soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N4(CCCNC4=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)COc3c(cccc3C)C)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
chave InChI
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)