BP1210
Ritonavir
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Nível de qualidade
Agency
BP
família API
ritonavir
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
BP
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
off-white
pf
122-126 °C
solubilidade
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
densidade
1.239 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
chave InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)