Key Documents
SML3672
Sigma-Aldrich
Elvitegravir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, GS 9137, GS-9137, GS9137, JTK 303, JTK-303, JTK303
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23ClFNO5
Número CAS:
Peso molecular:
447.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -26 to -34°, c = 0.5 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Elvitegravir (JTK-303; GS-9137) is an orally active human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase inhibitor that prevents HIV-1 replication (EC50 = 0.9 nM using HTLV-I transformed T4-cell line MT-4) by blocking viral DNA to host DNA strand transfer (IC50 = 7.2 nM by cell-free assays).
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Motohide Sato et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1506-1508 (2006-03-03)
The viral enzyme integrase is essential for the replication of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and represents a remaining target for antiretroviral drugs. Here, we describe the modification of a quinolone antibiotic to produce the novel integrase inhibitor JTK-303