Key Documents
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
163.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
66-67 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)