Documentos Principais
300616
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
284 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)