H1007
L-Homoarginine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Homoarginine hydrochloride, unnatural arginine analog
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
213-215 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?